Få mere at vide
Palladiumopløsning til ICP 10g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986364 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12986364 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12986364 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 242 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium Standard Solution
Emballage Flaske
CAS 7647-01-0
Fysisk form Væske
Molekylær formel ClH
Koncentration 10 g/L ±0.02 g/L
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Type ICP Single-element Standard Solution
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix HCl 5%
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:17883
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Palladium (Pd) 10000mg/l in HCl 5%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i