Få mere at vide
Palladium-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 15434775
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434775 1 Pc. Hver
15444775 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040418.KG
 Begrænset vare
På lager
Til brug som fordampningskilde, brintsamler, smykkeproduktion | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Fordampningskilde, brintgetter, smykkeproduktion, elektriske kontakter til halvledere Palladium slug finder anvendelse i smykkeproduktion og i elektriske kontakter til halvledere. Det bruges også som brintgetter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fordampningskilde, brintgetter, smykkeproduktion, elektriske kontakter til halvledere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,41g/slug
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%