Få mere at vide
Palladium-snegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435035
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435035 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15435035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046783.KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
CAS 5-3-7440
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈4,874 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pd
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pd]
IUPAC navn palladium
Molekylvægt (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Procent renhed 99.95%