Få mere at vide
Palladium Silver foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Artikelnummer. p-7052154
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11325427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042684.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Palladium sølv folier bruges i tandpleje til tandkroner og broer. Det bruges også i ledende film og pastaer. Det bruges til at lave flerlagskondensatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium Silver foil
Navn note 0.5mm (0.02 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pd:Ag; 75:25 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈3.64g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Pt)
MDL nummer MFCD02091738
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%