Learn More
Palladium sølvfolie, 0,5 mm tyk, 99,9 % (metalbasis eksklusive Pt)
Product Code. 11346139
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11346139 50 x 50 mm Hver
11325427 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11346139 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042684.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Palladium sølv folier bruges i tandpleje til tandkroner og broer. Det bruges også i ledende film og pastaer. Det bruges til at lave flerlagskondensatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palladium Silver foil
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) tyk
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pd:Ag; 75:25 vægtprocent
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3,64g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Pt)
MDL nummer MFCD02091738
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%