Få mere at vide
Palladium Silver foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Beskrivelse
Palladium sølv folier bruges i tandpleje til tandkroner og broer. Det bruges også i ledende film og pastaer. Det bruges til at lave flerlagskondensatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium Silver foil |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) thick |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pd:Ag; 75:25 wt% |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈3.64g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Pt) |
| MDL nummer | MFCD02091738 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |