Få mere at vide
Palladium Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Artikelnummer. 11315427
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315427 25 x 25 mm 25mm
11336139 50 x 50 mm Hver
11305427 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042683.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium Silver foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pd:Ag; 75:25 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.82g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Pt)
MDL nummer MFCD02091738
Procent renhed 99.9%