Få mere at vide
Palladium Silver foil, 0.025mm (0.001in) thick
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium Silver foil |
| Navn note | 0.025mm (0.001 in.) thick |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pd:Ag; 77:23 wt% |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.18g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metals basis excluding Pt) |
| MDL nummer | MFCD02091738 |
| Procent renhed | 99.9% |