Få mere at vide
Palladium sølvfolie, 0,025 mm tyk
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium Silver foil |
| Navn note | 0,025 mm (0,001 tommer) tyk |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pd:Ag; 77:23 vægtprocent. |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,18g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Pt) |
| MDL nummer | MFCD02091738 |
| Procent renhed | 99.9% |