Få mere at vide
Palladiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium rod |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) diameter. |
| Mængde | 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈3,80 g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |