Få mere at vide
Palladium pulver, sfærisk, APS 0,5-1,7 mikron, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium powder |
| Fysisk form | Spherical Powder |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | Tap density: 2.4 to 5.0g/cm3 |