Få mere at vide
Palladium powder, APS 0.35-0.8 micron, 99.95% (metals basis)
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Mængde | 0.1 g |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | APS 0.35 to 0.8 micron |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.95% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Comparta una corrección de contenido