Få mere at vide
Palladiumpulver, APS 0,35-0,8 mikron, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Mængde | 0.1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | APS 0,35 til 0,8 mikron |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.95% |