Få mere at vide
Palladium powder, -22 mesh, Premion™, 99.995% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Farve | Sort-grå |
| Udseende | Dark gray/black powder |
| Mængde | 5 x 5 g |
| Maskestørrelse | -22 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.995% (Metals basis) |
| Form | Pulver |