Få mere at vide
Palladium, plasma standardopløsning, Specpure™ Pd 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405450
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405450 100 mL 100ml
11495440 50 mL 50ml
11415450 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044631.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011167
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium, plasma standard solution
Navn note Pd 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Pd in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure