Få mere at vide
Palladium, plasma standardopløsning, Specpure™ Pd 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341389
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11341389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013833.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pd in 20% HCl
Palladium, plasma standardløsning finder anvendelse som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Pd in 20% HCl
MDL nummer MFCD03613603
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium, plasma standard solution, Specpure™
Fysisk form Væske
Koncentration Pd 1000 μg/mL
FN nummer UN1789
Opløselighed Miscible with water
Mængde 100 mL