Få mere at vide
Palladium, plasmastandardopløsning, Specpure™ Pd 10.000 μg/ml
Artikelnummer. 11420460
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420460 500 mL 500ml
11362378 50 mL 50ml
11352378 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014432.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Palladium, plasmastandardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Lugt Karakteristik
Tæthed Ca. 1g/cm3
Fysisk form Væske
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytical Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure