Få mere at vide
Palladium, plasma standard solution, Specpure™ Pd 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11362378
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362378 50 mL 50ml
11352378 100 mL 100ml
11420460 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014432.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium, plasmastandardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL