Få mere at vide
Palladiumnitrat& Magnesiumnitrat, Matrix Modifier Solution, Specpure™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium nitrate & Magnesium nitrate Matrix Modifier Solution |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.075% Pd & 0.05% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 |
| MDL nummer | MFCD09910543 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 250 mL |
| Grad | Specpure |