Få mere at vide
Palladiumnitrat, Matrix Modifier Solution, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium nitrate |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | 1% Pd in 10% HNO3 |
| MDL nummer | MFCD00011169 |