Få mere at vide
Palladium nikkel gaze, 50 mesh vævet af 0,1578 mm (0,0062in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059490
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11439920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044698.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filtrering
Palladium Nikkel gaze bruges i filtreringer. Det bruges også som opsamlingsgaze til platingenvinding i ammoniakoxidationsapparater med et tryk på 4 atm (405 kPa) og en temperatur på 850 0 C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium Nickel gauze
Navn note 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pd:Ni; 95:5 wt%
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 50 Mesh
Form Wire Cloth
MDL nummer MFCD05863544
Opløselighedsinformation Insoluble in water.