Få mere at vide
Palladium nikkel gaze, 50 mesh vævet af 0,1578 mm (0,0062in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Palladium Nikkel gaze bruges i filtreringer. Det bruges også som opsamlingsgaze til platingenvinding i ammoniakoxidationsapparater med et tryk på 4 atm (405 kPa) og en temperatur på 850 0 C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium Nickel gauze |
| Navn note | 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pd:Ni; 95:5 wt% |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 50 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| MDL nummer | MFCD05863544 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |