Få mere at vide
Palladium(II)trimethylacetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442747
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442747 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15442747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046685.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106224-36-6 | C10H18O4Pd | 308.67 g/mol
Palladium(II)trimethylacetat bruges som katalysator til aerob ringslutning af akrylsyre med alkener. Det bruges til benzylering af heterocykler med benzylchlorid og direkte aryleringsreaktioner. Desuden bruges det i regioselektiv oxidativ arenkrydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) trimethylacetate
Smeltepunkt 230°C to 232°C
CAS 106224-36-6
Farve Orange
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 g
Molekylær formel C10H18O4Pd
Lineær formel [(CH3)3CCO2]2Pd
MDL nummer MFCD16038138
Synonym palladium pivalate, palladium ii pivalate, palladium ii trimethylacetate, acmc-20ajzo, palladium 11 pivalate, palladium 2+ dipivalate, dipivalic acid palladium ii salt, palladium 2+ ion dipivalate, palladium 2+ bis 2,2-dimethylpropanoate
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate,methanol,chloroform,tetrahydrofuran and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
InChI nøgle PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(C)(C)C(=O)[O-].CC(C)(C)C(=O)[O-].[Pd+2]
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoat; palladium(2+)
Molekylvægt (g/mol) 308.67
PubChem CID 24905427
Formel vægt 308.67