Få mere at vide
Palladium(II) Trifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30428548
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30428548 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30428548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP141155250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) Trifluoroacetate
CAS 42196-31-6
Molekylær formel 2(C2 H F3 O2 ) . Pd
Mængde 250 mg
Synonym Palladium Bis(2,2,2-trifluoroacetate), Palladium Bis(trifluoroacetate), Palladium Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid palladium(2+) Salt Trifluoroacetic Acid Palladium(II) Salt
InChI formel InChI=1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMIL O=C(C(F)(F)F)O.O=C(C(F)(F)F)O.[Pd]
IUPAC navn Palladium(II) trifluoracetat
Molekylvægt (g/mol) 334.46
Formel vægt 333.88