Få mere at vide
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%
Artikelnummer. 10247760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10247760 1 g Glasflaske 1g
10782954 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317020010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42196-31-6
Molekylær formel C4F6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 332.45
MDL nummer MFCD00013204
InChI nøgle PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
IUPAC navn palladium(2+);2,2,2-trifluoracetat
SMIL [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) trifluoroacetate
Smeltepunkt 210°C
Farve Blå til blågrøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 30.9 to 33.2% (Pd)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3CO2)2Pd
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 332.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller