Få mere at vide
Palladium(II) trifluoracetat, 97%
Beskrivelse
Palladium(II)trifluoracetat anvendes til fremstilling af allyl-palladiumkomplekser. Det fungerer som en katalysator, der anvendes til mild decarboxylering af elektronrige aromatiske syrer og direkte krydskobling af uaktiverede arener. Yderligere er det involveret i den selektive allyliske oxidation af geranylaceton og andre olefiner til deres allylacetater for at fremstille ketoalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) trifluoroacetate |
| Smeltepunkt | 210 °C (dekomponering) |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Brunt pulver |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i diethylether og acetone. Uopløselig i benzen, kloroform og trifluoreddikesyre. |
| IUPAC navn | palladium(2+);2,2,2-trifluoracetat |
| Vis mere |