Få mere at vide
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%
Artikelnummer. 11358238
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358238 1 g 1g
11368238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039448.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Palladium(II)trifluoracetat anvendes til fremstilling af allyl-palladiumkomplekser. Det fungerer som en katalysator, der anvendes til mild decarboxylering af elektronrige aromatiske syrer og direkte krydskobling af uaktiverede arener. Yderligere er det involveret i den selektive allyliske oxidation af geranylaceton og andre olefiner til deres allylacetater for at fremstille ketoalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42196-31-6
Molekylær formel C4F6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 332.45
MDL nummer MFCD00013204
InChI nøgle PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
SMIL [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) trifluoroacetate
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
IUPAC navn palladium(2+)ditrifluoracetat
Formel vægt 332.44
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Brown powder