Få mere at vide
Palladium(II)sulfid, 99% (metalbasis), Pd 72% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397497 5 g 5g
11307507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012674.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-22-3 | PdS | 138.48 g/mol
Det bruges i videnskabelig forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-22-3
Molekylær formel PdS
Molekylvægt (g/mol) 138.48
MDL nummer MFCD00016285
InChI nøgle FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis
PubChem CID 82926
SMIL [S--].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) sulfide
Smeltepunkt 950°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn palladium(2+)sulfandiid
Formel vægt 138.46
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 72% min.
Lugt Sulphurous
Tæthed 6.60 g/mL