Få mere at vide
Palladium(II) sulfate, solution, Pd 6% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490290
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490290 5 g 5g
11400300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012622.NB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13566-03-5
Molekylær formel O4PdS
Molekylvægt (g/mol) 202.48
MDL nummer MFCD00011173
InChI nøgle RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate, palladium sulfate, palladium 2+ sulfate, palladium sulphate, palladous sulfate, palladium monosulfate, palladium sulfate pdso4, sulfuric acid, palladium salt, acmc-20ajzn, pdso4
PubChem CID 166846
IUPAC navn palladium(2+);sulfate
SMIL [Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) sulfate
Farve Red to Brown
Navn note Solution
Lineær formel PdSO4
FN nummer UN3264
Koncentration Pd 6% w/w (cont. Pd)
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 202.48 (Anhydrous)
Mængde 5 g
Fysisk form Liquid