Få mere at vide
Palladium(II) sulfate dihydrate, Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 44.1% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048942
Mængde:
0.25 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
5g
Artikelnummer. 11376538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012165.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Palladium(II)sulfatdihydrat bruges som råmateriale til fremstilling af andre palladiumkomplekser. Det fungerer som en katalysator i syntetisk kemi. Det bruges også til galvanisering. I nærvær af svovlsyre bruges det til aktivering af alkaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-98-9
Molekylær formel H4O6PdS
Molekylvægt (g/mol) 238.51
MDL nummer MFCD00011173
InChI nøgle TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
IUPAC navn palladium(2+);sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) sulfate dihydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PdSO4·2H2O
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
Formel vægt 238.51 (202.48 Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 44.1% min.
Følsomhed Hygroscopic