Få mere at vide
Palladium(II) sulfate dihydrate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11399108
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399108 5 g 5g
11309118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042529.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13444-98-9 | H4O6PdS | 238.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-98-9
Molekylær formel H4O6PdS
Molekylvægt (g/mol) 238.51
MDL nummer MFCD00011173
InChI nøgle TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
IUPAC navn palladium(2+);sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) sulfate dihydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PdSO4·2H2O
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in cold water; decomposes in hot water
Formel vægt 238.51 (202.48 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic