Få mere at vide
Palladium(II)oxidmonohydrat, 99,9% (metalbasis), Pd 73% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341678
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341678 2 g 2g
11331678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011041.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64109-12-2 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Palladium(II)oxidmonohydrat anvendes som en hydrogeneringskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64109-12-2
Molekylær formel H2O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 140.43
MDL nummer MFCD00011172
InChI nøgle CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211505
SMIL O.[O--].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) oxide monohydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,6993
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn oxopalladium;hydrat
Formel vægt 140.41 (122.40 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 73% min.