Få mere at vide
Palladium(II)-oxid, vandfrit, 99,9% (metalbasis), Pd 85% min
Product Code. 11321678
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11321678 1 g 1g
11311678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11321678 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011040.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Katalytisk reduktion, i organisk syntese | CAS: 1314-08-5 | OPd | 122,42 g/mol
Katalytisk reduktion, i organisk syntese.Palladium(II)oxid bruges som katalysator til reduktion i organisk syntese. Det er et fremragende gasfølende materiale til kulilte ved lave arbejdstemperaturer. Det bruges også til fremstilling af film af god optisk kvalitet. Det er involveret i fremstillingen af LuPd 2 O 4 , som bruges i superledende materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-08-5
Molekylær formel OPd
Molekylvægt (g/mol) 122.42
MDL nummer MFCD00011172
InChI nøgle JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
SMIL [O--].[Pd++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) oxide
Smeltepunkt 870 °C
Navn note Vandfri
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 8.70 g/mL
Merck Index 14,6993
Opløselighedsinformation Let opløselig i aqua regia; Uopløselig i vand og syrer.
IUPAC navn oxopalladium
Formel vægt 122.4
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 85% min.