Få mere at vide
Palladium(II) oxide, 99.995%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-4258697 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10804161
Brand: Thermo Scientific Acros 193680010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-08-5 | OPd | 122.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-08-5
Molekylær formel OPd
Molekylvægt (g/mol) 122.42
MDL nummer MFCD00011172
InChI nøgle JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
IUPAC navn palladium(2+)oxidandiid
SMIL [O--].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) oxide
Smeltepunkt 870.0°C
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 85.2 to 88.7% (Pd)
Lineær formel PdO
Merck Index 15,7094
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr
Formel vægt 122.4
Procent renhed 99.995%
Grad Spormetalbasis