Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) oxide |
| Smeltepunkt | 870,0 °C |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 1 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 85,2 til 88,7 % (Pd) |
| Lineær formel | PdO |
| Merck Index | 15,7094 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i syrer, let opløselig i aqua regia, opløselig i 48% hbr |
| Formel vægt | 122.4 |
| Vis mere |