Få mere at vide
Palladium(II)-oxid, 99,995%, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10411820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411820 5 g Glasflaske 5g
10804161 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193680050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 1314-08-5 | OPd | 122,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-08-5
Molekylær formel OPd
Molekylvægt (g/mol) 122.42
MDL nummer MFCD00011172
InChI nøgle JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
IUPAC navn palladium(2+)oxidandiid
SMIL [O--].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) oxide
Smeltepunkt 870,0 °C
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 85,2 til 88,7 % (Pd)
Lineær formel PdO
Merck Index 15,7094
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i syrer, let opløselig i aqua regia, opløselig i 48% hbr
Formel vægt 122.4
Procent renhed 99.995%
Grad Spormetalbasis