Få mere at vide
Palladium(II)nitrat, opløsning, Pd 4-5 % w/w (fortsat Pd), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432327 25 g 25g
15426985 1 g 1g
15416985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15432327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045512.ND
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10102-05-3 | Molekylær formel: N2O6Pd | Molekylvægt: 230,43 g/mol
Palladium(II) nitratdehydrat bruges som reaktant til dopning af aktivt kul til katalyse. Det fungerer som katalysator for hydrogenering af 1-heptyn og naftalen. Det fungerer som et vigtigt råmateriale til fremstilling af platin-palladium kulstoflegerings-nanokatalysatorer til methanol-tolerant iltreduktionsreaktion i brændselsceller og i syntesen af kobber-palladiumlegering tyndfilm. Derudover anvendes det i syntesen af di-phenylsulfid-modificerede palladium-titaniumdioxid-katalysatorer til acetylenhydrogenering.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10102-05-3
Molekylær formel N2O6Pd
Molekylvægt (g/mol) 230.43
MDL nummer MFCD00011169
InChI nøgle GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC navn palladium(2+);dinitrat
SMIL [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) nitrate solution
Farve Brun til Orange
Koncentration Pd 4 til 5% w/w (forts. Pd)
Lineær formel Pd(NO3)2
Mængde 25 g
FN nummer UN3264
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Blander med vand og fortynder salpetersyre.
Formel vægt 230.43
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.