Få mere at vide
Palladium(II)nitrat, opløsning, Pd 4-5 % w/w (fortsat Pd), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426985
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15426985
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045512.NH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Palladium(II)nitratdehydrat bruges som reaktant til doping af aktivt kul til katalyse. Det fungerer som en katalysator for hydrogenering af 1-heptyn og naphthalen. Det tjener som et vigtigt råmateriale til fremstilling af nanokatalysatorer af platin-palladium-carbonlegering til methanol-tolerant oxygenreduktionsreaktion i brændselsceller og i syntesen af tynde film af kobberpalladiumlegeringer. Desuden bruges det i syntesen af di-phenylsulfid-modificerede palladium-titandioxid-katalysatorer til acetylenhydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-05-3
Molekylær formel N2O6Pd
Molekylvægt (g/mol) 230.43
MDL nummer MFCD00011169
InChI nøgle GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC navn palladium(2+);dinitrat
SMIL [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) nitrate solution
Farve Brun til Orange
Lineær formel Pd(NO3)2
FN nummer UN3264
Koncentration Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd)
Formel vægt 230.43
Mængde 1 g
Fysisk form Væske