Få mere at vide
Palladium(II)nitrat, opløsning, Pd 4-5 % w/w (fortsat Pd), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Palladium(II) nitratdehydrat bruges som reaktant til dopning af aktivt kul til katalyse. Det fungerer som katalysator for hydrogenering af 1-heptyn og naftalen. Det fungerer som et vigtigt råmateriale til fremstilling af platin-palladium kulstoflegerings-nanokatalysatorer til methanol-tolerant iltreduktionsreaktion i brændselsceller og i syntesen af kobber-palladiumlegering tyndfilm. Derudover anvendes det i syntesen af di-phenylsulfid-modificerede palladium-titaniumdioxid-katalysatorer til acetylenhydrogenering.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium (II) nitrate solution |
| Farve | Brun til Orange |
| Koncentration | Pd 4 til 5% w/w (forts. Pd) |
| Lineær formel | Pd(NO3)2 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3264 |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand og fortynder salpetersyre. |
| Formel vægt | 230.43 |