Få mere at vide
Palladium(II)nitrat, opløsning, Pd 10% w/w (fortsat Pd), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460290
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460290 5 g 5g
11480290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012621.NB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10102-05-3 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Palladium(II)nitrat bruges som reaktant til doping af aktivt kul til katalyse. Det fungerer som en katalysator for hydrogenering af 1-heptyn og naphthalen. Det tjener som et vigtigt råmateriale til fremstilling af nanokatalysatorer af platin-palladium-carbonlegering til methanol-tolerant oxygenreduktionsreaktion i brændselsceller og i syntesen af tynde film af kobberpalladiumlegeringer. Desuden bruges det i syntesen af di-phenylsulfid-modificerede palladium-titandioxid-katalysatorer til acetylenhydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-05-3
Molekylær formel N2O6Pd
Molekylvægt (g/mol) 230.43
MDL nummer MFCD00011169
InChI nøgle GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC navn palladium(2+);dinitrat
SMIL [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) nitrate
Farve Brun til Orange
Navn note Solution
FN nummer UN3264
Koncentration Pd 10% w/w (cont. Pd)
Opløselighedsinformation Miscible with water and dilute nitric acid.
Formel vægt 230.43
Mængde 5 g
Fysisk form Væske