Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) nitrate hydrate |
| Farve | Sort-Brun |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Pd(NO3)2·xH2O |
| IUPAC navn | palladium(2+) dinitrat |
| Formel vægt | 230.43 |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium(II) nitrate hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.