Få mere at vide
Palladium(II) nitrate hydrate, 99.8% (metals basis), Pd 39% min Artikelnummer.: 11321668
Palladium(II) nitrate hydrate, 99.8% (metals basis), Pd 39% min
Artikelnummer. p-4407687
2 g, 2g
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11321668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011035.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Palladium(II)nitrathydrat anvendes som en forløber for understøttede palladiumkatalysatorer. Det bruges også som katalysator ved omdannelsen af alkenitrering til glycoldinitrater. Det er involveret i adskillelsen af klor og jod og bruges som biokemisk til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207596-32-5
Molekylær formel N2O6Pd
Molekylvægt (g/mol) 230.43
MDL nummer MFCD00011169
InChI nøgle GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrateVis mereVis mindre
PubChem CID 24932
IUPAC navn palladium(2+);dinitrat
SMIL [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) nitrate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis), Pd 39% min
Lineær formel Pd(NO3)2·xH2O
FN nummer UN1477
Merck Index 14,6992
Opløselighedsinformation Soluble in dilute nitric acid.
Formel vægt 230.43 (Anhydrous)
Procent renhed 99.8%
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ29L026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer011035.09,011035.18,011035.04
PartinummerQ30L007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer011035.09,011035.18,011035.04
PartinummerN13L023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/02/2025 Artikelnummer011035.09,011035.18,011035.04
PartinummerN05L016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/02/2025 Artikelnummer011035.09,011035.18,011035.04
PartinummerY15K014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer011035.09,011035.18,011035.04
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Palladium(II) nitrate hydrate, 99.8% (metals basis), Pd 39% min >