Få mere at vide
Palladium(II) nitrathydrat, 99,8% (metalbasis), Pd 39% min
Artikelnummer. 11321668
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321668 2 g 2g
11311668 10 g 10g
11301668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011035.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230,43 g/mol
Palladium(II)nitrathydrat anvendes som en forløber for understøttede palladiumkatalysatorer. Det bruges også som katalysator ved omdannelsen af alkenitrering til glycoldinitrater. Det er involveret i adskillelsen af klor og jod og bruges som biokemisk til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207596-32-5
Molekylær formel N2O6Pd
Molekylvægt (g/mol) 230.43
MDL nummer MFCD00011169
InChI nøgle GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC navn palladium(2+);dinitrat
SMIL [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) nitrate hydrate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis), Pd 39% min
Lineær formel Pd(NO3)2·xH2O
FN nummer UN1477
Merck Index 14,6992
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndet salpetersyre.
Formel vægt 230,43 (Vandfri Alkohol)
Procent renhed 99.8%