Få mere at vide
Palladium(II) Nitrate Dihydrate (40% Pd), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830001
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
15830001 1 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15830001 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8145730001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) Nitrate Dihydrate (40% Pd)
CAS 32916-07-7
Mængde 1 g
Molekylær formel Pd(NO3)2 · 2 H2O
MDL nummer MFCD00149819
Synonym Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
Molekylvægt (g/mol) 266.46