Få mere at vide
Palladium(II)iodid, Premion™ , 99,998 % (metalbasis), Pd 29 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324738
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324738 2 g 2g
11334738 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043084.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Anvendes som katalysator. Anvendes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-38-7
Molekylær formel I2Pd
Molekylvægt (g/mol) 360.23
MDL nummer MFCD00011171
InChI nøgle HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn palladium(2+)diiodid
SMIL [Pd++].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) iodide
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in H2O and organic solvents. Insoluble in diluted nitric acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hydriodic acid and hot concentrated nitric acid. Soluble in ammonia and methyl acetate.
Formel vægt 360.23
Procent renhed 99.998%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 29% min
Tæthed 6.003 g/mL