Få mere at vide
Palladium(II) iodide, 99.9% (metals basis), Pd 28% min
Artikelnummer. 11311968
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311968 2 g 2g
11321968 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011881.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Palladium(II)iodid bruges i gravimetrisk analyse. Det er involveret i syntesen af symmetriske og usymmetriske urinstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-38-7
Molekylær formel I2Pd
Molekylvægt (g/mol) 360.23
MDL nummer MFCD00011171
InChI nøgle HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn palladium(2+)diiodid
SMIL [Pd++].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) iodide
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia,methyl acetate and potassium iodide. Slightly soluble in hydriodic acid and concentrated nitric acid. Insoluble in water,ethanol,diluted nitric acid,hydrochloric acid and diethyl ether.
Formel vægt 360.23
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 28% min.
Tæthed 6.003 g/mL