Få mere at vide
Palladium (II) Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium (II) Chloride |
| CAS | 7647-10-1 |
| Molekylær formel | PdCl2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Cl[Pd]Cl |
| IUPAC navn | dichloropalladium |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.33 |
| Formel vægt | 175.8412 |