Få mere at vide
Palladium(II) chloride, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 11984361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11984361
Brand: Thermo Scientific Acros 369670250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 177.32
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) Chloride
Smeltepunkt 678.0°C to 680.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 59 to 61% (Pd)
Lineær formel PdCl2
FN nummer 3290
Merck Index 15,7091
Opløselighedsinformation Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
IUPAC navn palladium(2+)dichlorid
Formel vægt 177.31
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis