Få mere at vide
Palladium(II)chlorid, 99,9% (metalbasis), Pd 59,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Katalysator forløber. Palladium(II)chlorid bruges til at fjerne pletten i rustfrit stål. Dets løsninger bruges til at teste rustfrit ståls korrosionsbestandighed. Det bruges i kuliltedetektorer. Det bruges også til kosmetisk tatovering af leukomer i hornhinden og til fremstilling af palladium(II)iodid ved at reagere med kaliumiodid. Det er involveret i syntesen af halvledende metalholdige polymerer. Det bruges som katalysator til carbonylering af organiske tellurider og deaminering af phenethylaminer til phenylsubstituerede pyrroler med kobber(I) som co-katalysator. Det spiller en vigtig rolle i hydrodimeriseringen af butadien til dannelse af octa-2,7-dien-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) chloride |
| Smeltepunkt | 675°C (decomposition) |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 0.5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Synonym | palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid. |
| IUPAC navn | dichlorpalladium |
| Formel vægt | 177.31 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium(II) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Palladium(II) chloride