Få mere at vide
Palladium(II)chlorid, 99,9% (metalbasis), Pd 59,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381658
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11381658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011034.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug som katalysatorprækursor
Katalysator forløber. Palladium(II)chlorid bruges til at fjerne pletten i rustfrit stål. Dets løsninger bruges til at teste rustfrit ståls korrosionsbestandighed. Det bruges i kuliltedetektorer. Det bruges også til kosmetisk tatovering af leukomer i hornhinden og til fremstilling af palladium(II)iodid ved at reagere med kaliumiodid. Det er involveret i syntesen af halvledende metalholdige polymerer. Det bruges som katalysator til carbonylering af organiske tellurider og deaminering af phenethylaminer til phenylsubstituerede pyrroler med kobber(I) som co-katalysator. Det spiller en vigtig rolle i hydrodimeriseringen af butadien til dannelse af octa-2,7-dien-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 177.32
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) chloride
Smeltepunkt 675°C (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Opløselighedsinformation Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC navn dichlorpalladium
Formel vægt 177.31
Lugt Odorless
Udseende Red-brown powder
Tæthed 4 g/cm3 at 20°C